Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbic anhydride |
| Smeltepunkt | 162.0°C to 165.0°C |
| Farve | White |
| Tæthed | 1.0800g/mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | Balance: himic acid |
| Emballage | Glass bottle |
| Brydningsindeks | 1.4365 |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15, 1797 |
| Vis mere |