Få mere at vide
Carbetocin, TRC
Artikelnummer. 30011977
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011977 25 mg
30006653 100 mg
30008153 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17592525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37025-55-1
Synonym Glycinamide, N-(4-mercapto-1-oxobutyl)-O-methyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-glutaminyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucyl-, cyclic (1→5)-thioether∣1-Carbaoxytocin, 1-butanoic acid-2-(O-methyl-L-tyrosine)- (9CI)∣1-Thia-4,7,10,13,16-pentaazacycloeicosane, cyclic peptide deriv.∣Carbetocin∣Deamino-2-O-methyltyrosine-1-carbaoxytocin∣Depotocin∣Duratocin∣Pabal∣[2-O-Methyltyrosine]-deamino-1-carba-oxytocin∣[Desamino-monocarba1,Tyr(methyl)2]-oxytocin
Tekniske data
Format Neat
Molekylvægt (g/mol) 988.16
Produkttype Metabolite∣API