Få mere at vide
(Carbethoxymethylen)triphenylfosforan, TRC
Artikelnummer. 30360153
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30360153 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30360153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17591050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
CAS 1099-45-2
Molekylær formel C22 H21 O2 P
Mængde 50 g
Synonym Acetic acid, 2-(triphenylphosphoranylidene)-, ethyl ester, Acetic acid, (triphenylphosphoranylidene)-, ethyl ester (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethylidene)triphenylphosphorane, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphoran, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, (Carbethoxymethylidene)triphenylphosphorane, (Ethoxycarbonylmethylidene)triphenylphosphorane, (Triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetic acid ethyl ester, (Triphenylcarbethoxymethylene)phosphorane, (Triphenylphosphanylidene)acetic acid ethyl ester, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, Carbethoxytriphenylphosphonium methylide, Ethyl (triphenylphosphanylidene)acetate, Ethyl 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetate, Ethyl 2-(triphenylphosphanylidene)acetate, Ethyl triphenylphosphoranylideneacetate, NSC 72406, [(Ethoxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane
InChI formel InChI=1S/C22H21O2P/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn ethyl 2-(triphenyl-λ^{5}-fosfanyliden)acetat
Molekylvægt (g/mol) 348.37
Formel vægt 348.1279