missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane-13C2, TRC

Artikelnummer. 30366063
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366063 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17591225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane-13C2
CAS 90830-64-1
Molekylær formel C2013C2H21O2P
Mængde 25 mg
Synonym 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetic Acid Ethyl Ester-13C2, (2-Ethoxy-2-oxoethylidene)triphenylphosphorane-13C2, Ethyl (triphenylphosphoranylidene)acetate-13C2, NSC 72406-13C2
InChI formel InChI=1S/C22H21O2P/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3/i18+1,22+1
SMIL CCO[13C](=O)[13CH]=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn ethyl 2-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)acetate
Molekylvægt (g/mol) 350.36
Formel vægt 350.1346
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.