missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbetapentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbetapentane |
| CAS | 77-23-6 |
| Molekylær formel | C20H31NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 1-Phenylcyclopentane-1-carboxylic acid diethylaminoethoxyethyl ester, 2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate, 2-(Diethylaminoethoxy)ethyl 1-phenyl-1-cyclopentanecarboxylate, Atussil, Carbetapentane, Pentoxiverine, Pentoxyverine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO3/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.47 |
| Formel vægt | 333.2304 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?