Få mere at vide
Carbetapentancitrat
Artikelnummer. 15476389
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476389 50 mg 50mg
15466389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64446.MF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Sigma-receptoragonisten | CAS: 23142-01-0 | C26H39NO10 | 525,595 g/mol
Sigma receptor agonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23142-01-0
Molekylær formel C26H39NO10
Molekylvægt (g/mol) 525.595
MDL nummer MFCD00055697
InChI nøgle AKJDEXBCRLOVTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbetapentane citrate, pentoxyverine citrate, loucarbate, pentoxiverine citrate, carbetapentane citrate salt, toclase, toclase citrate, carbetapentone citrate, unii-4sh0mfj5hj
PubChem CID 90010
IUPAC navn 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl-1-phenylcyclopentan-1-carboxylat;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)C2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbetapentane citrate
Farve Hvid
Mængde 50 mg
Merck Index 14,1794
Formel vægt 633.7
Fysisk form Pulver