Få mere at vide
Carbetapentane citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16452246 500 mg
16408586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452246 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1055
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Carbetapentane citrate is a selective inhibitor of the cough, with mild atropine-like effect and local anesthesia effect.
Carbetapentane citrate is a selective inhibitor of the cough, with mild atropine-like effect and local anesthesia effect.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbetapentane citrate
CAS 23142-01-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H39NO10
Mængde 500 mg
Synonym Pentoxyverine citrate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (68.49 mM)
SMIL O=C(C1(C2=CC=CC=C2)CCCC1)OCCOCCN(CC)CC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 525.59
Formel vægt 525.59
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation