Få mere at vide
Carbetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbetamide |
| CAS | 16118-49-3 |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Lactamide, N-ethyl-, carbanilate (ester), D- (8CI), Propanamide, N-ethyl-2-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]-, (R)-, (2R)-N-Ethyl-2-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]propanamide, 11561RP, Carbetamex, Carbetamide, Carbethamide, Legurame PM, RP 11561 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O3/c1-3-13-11(15)9(2)17-12(16)14-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | CCNC(=O)[C@@H](C)OC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | [(2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropan-2-yl] N-phenylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.27 |
| Formel vægt | 236.1161 |