Få mere at vide
Carbenoxolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbenoxolone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H50O7/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40)/t21-,23-,24-,27+,30+,31-,32-,33+,34+/m0/s1 |
| Formel vægt | 570.3557 |