Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Carbenoxolone disodium
Beskrivelse
Glucocorticoid that inhibits 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11-HSD) and blocks gap junction communication.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbenoxolone disodium |
| CAS | 7421-40-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C34H48Na2O7 |
| Formel vægt | 614.72 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 614.73 |