Få mere at vide
Carbenoxolone disodium salt, 97+%
Artikelnummer. 15475899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475899 1 g 1g
15485899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63714.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7421-40-1 | C34H48Na2O7 | 614.73 g/mol
Carbenoxolone er anti-inflammatorisk. Det bruges ofte som en gap junction-hæmmer i neurovidenskabelig forskning. Carbenoxolone er også en hæmmer af steroid dehydrogenase enzymerne 11β -hydroxysteroid dehydrogenase (menneske) og 3α , 20β -hydroxysteroid dehydrogenase (bakteriel). Det bruges til behandling af mavesår, især i maven. Anvendes til behandling af mavesår, primært mavesår. Det bruges ofte som en gap junction-hæmmer i neurovidenskabelig forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
til 100 mM.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7421-40-1
Molekylær formel C34H48Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 614.73
MDL nummer MFCD00079043
InChI nøgle BQENDLAVTKRQMS-SBBGFIFASA-L
Synonym carbenoxolone disodium salt, disodium 3beta-3-3-carboxylatopropanoyl oxy-11-oxoolean-12-en-30-oate, disodium 4as,6as,6br,10s,12as,12br,14br-10-3-carboxylatopropanoyl oxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylate
PubChem CID 133687779
IUPAC navn dinatrium;(2R,4aR,6aS,6aR,6bS,8aS,10R,12aR,14bS)-10-(3-carboxylatopropanoyloxy)-2,4a,6a,6b,9 ,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picen-2-carboxylat
SMIL [Na+].[Na+].[H][C@@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]1(C)C2=CC(=O)[C@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@H](OC(=O)CCC([O-])=O)C(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]12C)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbenoxolone disodium salt
Farve Hvid til cremet
Mængde 1 g
Merck Index 14,1793
Opløselighedsinformation Soluble in water to 100 mM.
Formel vægt 614.7
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenoxolone disodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenoxolone disodium