Få mere at vide
Carbenicillin-dinatriumsalt
Artikelnummer. 15414429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414429 5 g 5g
15404429 1 g 1g
15424429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61949.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 DKK
    1893.65 DKK / 5g
    Spare 401.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Carbenicillin-dinatriumsalt, CAS # 4800-94-6, er dinatriumsaltformen af carbenicillin, en semisyntetisk forbindelse med bredspektret antibakterielle og βlaktamaseresistente egenskaber. | CAS: 4800-94-6 | C17H16N2Na2O6S | 422,36 g/mol
Carbenicillin dinatriumsalt er et vandopløseligt antibiotikum, som er effektivt mod gram-negative bakterier. Carbenicillin dinatriumsalt anvendes i vid udstrækning som et antibiotikum, der bruges til at kontrollere bakteriel cellevægsyntese ved at inaktivere transpeptidaser på den indre overflade af bakteriecellemembranen. Det har været involveret i undersøgelsen af penicillinfølsomme transpeptidasers rolle i cellevægsbiosyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Carbenicillin dinatriumsalt er en semisyntetisk forbindelse med antibakteriel ogβ -lactamase-resistente aktiviteter og er effektiv mod gram-negative bakterier
  • I in vitro undersøgelser kan carbenicillin dinatriumsalt fuldstændigt undertrykke spredningen af Agrobacterium
Anvendelse
  • På grund af dets antibakterielle aktivitet kan denne forbindelse bruges til at kontrollere bakteriel cellevægsyntese ved at inaktivere transpeptidaser på den indre overflade af bakteriecellemembranen. Dette kan føre til ufuldstændig bakteriel cellevægsyntese for til sidst at forårsage cellelyse
  • Det er også blevet brugt i undersøgelser til at evaluere rollen af penicillinfølsomme transpeptidaser i cellevægsbiosyntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4800-94-6
Molekylær formel C17H16N2Na2O6S
Molekylvægt (g/mol) 422.36
MDL nummer MFCD00077683
InChI nøgle RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
SMIL [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbenicillin disodium salt
Type Carbenicillin-dinatriumsalt
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 5722128
Merck Index 14,1792
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
IUPAC navn dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Formel vægt 422.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin disodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium [2S-(2.alpha.,5.alpha.,6.beta.)]-6-(carboxylatophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1