Få mere at vide
Carbenicillin-dinatriumsalt
Beskrivelse
Carbenicillin dinatriumsalt er et vandopløseligt antibiotikum, som er effektivt mod gram-negative bakterier. Carbenicillin dinatriumsalt anvendes i vid udstrækning som et antibiotikum, der bruges til at kontrollere bakteriel cellevægsyntese ved at inaktivere transpeptidaser på den indre overflade af bakteriecellemembranen. Det har været involveret i undersøgelsen af penicillinfølsomme transpeptidasers rolle i cellevægsbiosyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Carbenicillin dinatriumsalt er en semisyntetisk forbindelse med antibakterielle og βlaktamaseresistente egenskaber og er effektiv mod gramnegative bakterier
- I in vitro-studier kan carbenicillindinatriumsalt fuldstændigt undertrykke proliferationen af Agrobacterium
Anvendelse
- På grund af dens antibakterielle aktivitet kan denne forbindelse bruges til at kontrollere bakterielle cellevægssynteser ved at inaktivere transpeptidaser på den indvendige overflade af bakteriemembranen. Dette kan føre til ufuldstændig syntese af bakterielle cellers vægge, som til sidst forårsager cellelysion
- Det er også blevet brugt i studier til at evaluere rollen af penicillinfølsomme transpeptidaser i cellevægbiosyntese
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbenicillin disodium salt |
| Type | Carbenicillin-dinatriumsalt |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 5722128 |
| Merck Index | 14,1792 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| IUPAC navn | dinatrium(2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat |
| Formel vægt | 422.36 |
Sikkerhed og håndtering
- Carbenicillin disodium salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin disodium salt