Få mere at vide
Carbenicillin dinatriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460952 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460952 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 11460952 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02195092.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    556.35 DKK / 250mg
    Spare 28.65 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Viser anti-eudomonale og antiproteale virkninger. Carbenicillin dinatriumsalt, MP Biomedicals er et carboxypenicillin-antibiotikum, der hæmmer bakteriel cellevægsyntese (peptidoglycan-tværbinding) ved at inaktivere transpeptidaser på den indre overflade
Carbenicillin er et semisyntetisk antibiotikum, der er en analog til ampicillin. Det er afledt af benzylpenicillin ved at substituere a-carboxylgruppen i benzylsidekæden. Det er fuldstændig ioniseret i blodet og er omkring 50 % reversibelt proteinbundet i plasma. Dens vævsfordeling ligner andre penicilliner.
Følsomme bakterier omfatter gram-positive og gram-negative bakterier abd pseudomonas. Selvom det har betydelig in vitro-aktivitet mod en række af både gram-positive og gram-negative mikroorganismer, er det vigtigste aspekt ved dets profil i dets anti-eudomonale og antiproteale virkning.
Carbenicillin Dinatriumsalt bruges til selektion af ampr-transformerede celler og til at studere penicillinfølsomme transpeptidasers rolle i cellevægsbiosyntese.
Tekniske data
Fysisk form Pulver
CAS 4800-94-6
Styrke >650 μg/mg
Farve White
Koncentration Arbejdskoncentration: 105u/L (5-50 μg/ml) i cellekultur; cirka 200 mg/kg in vivo.
Mængde 250 mg
Molekylær formel C17H16N2Na2O6S
MDL nummer MFCD00077683
Synonym α-Carboxybenzylpenicillin
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (50 mg/ml) og alkohol
InChI nøgle RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
SMIL [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 422.36
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
Formel vægt 422.4
Grad Not Available
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin Disodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt