Få mere at vide
Carbenicillin dinatriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470952 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470952 1 g 1g
11480952 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470952 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219509201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 DKK
    1324.27 DKK / 1g
    Spare 70.73 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 4800-94-6
Molekylær formel C17H16N2Na2O6S
Molekylvægt (g/mol) 422.36
MDL nummer MFCD00077683
InChI nøgle RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synonym α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC navn dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbenicillin disodium salt
Type Carbenicillin Disodium Salt
Fysisk form Pulver
Farve Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 422.4
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin Disodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt