Få mere at vide
Carbenicillin (dinatriumsalt), Fisher BioReagents
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Anvendes til udvælgelse af ampicillin-resistente transformerede celler og til undersøgelse af penicillin-følsomme transpeptidaser i cellevægsbiosyntese. Antimikrobielt spektrum: Gram-positive og Gram-negative bakterier, Pseudomonas.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Carbenicillin |
Type | Carbenicillin |
Navn note | Disodium Salt |
Fysisk form | Fast stof |
Smeltepunkt | 200°C |
Emballage | Ravgult glas |
Styrke | 770μg/mg min. |
Vand | 6% Max. |
Farve | Hvid |
Mængde | 250 mg |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Carbenicillin disodium salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Carbenicillin (dinatriumsalt), Fisher BioReagents >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion