Få mere at vide
Carbenicillin (dinatriumsalt), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10438923
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10438923 250 mg Ravgult glas 250mg
10163193 1 g Ravgult glas 1g
10396833 5 g Ravgult glas 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10438923 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2648250
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Anvendes til udvælgelse af ampicillin-resistente transformerede celler og til undersøgelse af penicillin-følsomme transpeptidaser i cellevægsbiosyntese. Antimikrobielt spektrum: Gram-positive og Gram-negative bakterier, Pseudomonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4800-94-6
Molekylær formel C17H16N2Na2O6S
Molekylvægt (g/mol) 422.36
MDL nummer MFCD00077683
InChI nøgle RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synonym α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC navn dinatrium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbenicillin
Type Carbenicillin
Navn note Disodium Salt
Fysisk form Fast stof
Smeltepunkt 200°C
Emballage Ravgult glas
Styrke 770μg/mg min.
Vand 6% Max.
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Analyseprocentområde ≥92 %
Kogepunkt 738°C
Formel vægt 422.4
Procent renhed 92% min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin disodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.