Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carbenicillin dinatriumsalt, 90%
Artikelnummer. 15525146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15525146 1 g 1g
15535146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15525146 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1052.25 DKK
    946.65 DKK / 1g
    Spare 105.60 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Carbenicillin dinatriumsalt, CAS # 4800-94-6, er dinatriumsaltformen af carbenicillin, en semisyntetisk forbindelse med bredspektret antibakteriel ogβ -laktamase-resistente aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Carbenicillin dinatriumsalt er en semisyntetisk forbindelse med antibakteriel ogβ -lactamase-resistente aktiviteter og er effektiv mod gram-negative bakterier
  • I in vitro undersøgelser kan carbenicillin dinatriumsalt fuldstændigt undertrykke spredningen af Agrobacterium
Anvendelse
  • På grund af dets antibakterielle aktivitet kan denne forbindelse bruges til at kontrollere bakteriel cellevægsyntese ved at inaktivere transpeptidaser på den indre overflade af bakteriecellemembranen. Dette kan føre til ufuldstændig bakteriel cellevægsyntese for til sidst at forårsage cellelyse
  • Det er også blevet brugt i undersøgelser til at evaluere rollen af penicillinfølsomme transpeptidaser i cellevægsbiosyntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4800-94-6
Molekylær formel C17H16N2Na2O6S
Molekylvægt (g/mol) 422.36
MDL nummer MFCD00077683
InChI nøgle RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC navn dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Carbenicillin disodium salt
Type Carbenicillin Disodium Salt
Smeltepunkt >200.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Vand 6% max.
Mængde 1 g
Flammepunkt 400°C
Kogepunkt 738.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Formel vægt 422.36
Procent renhed 90%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Carbenicillin disodium salt
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.