Få mere at vide
Carbenicillin disodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422219
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16422219 1 g
16440978 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422219 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0525A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbenicillin disodium
CAS 4800-94-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H16N2Na2O6S
Mængde 1 g
Synonym Sodium carbenicillin
Opløselighedsinformation H2O : 125 mg/mL (295.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (147.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C(C(O[Na])=O)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 422.36
Formel vægt 422.36
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation