Få mere at vide
Melford Carbenicillin
Artikelnummer. 30018167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018167 5 g
30018164 1 g
30018165 100 g
30018166 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018167 Leverandør Melford Leverandørnr. C460005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Carbenicillin, dinatriumsalt er et antibiotikum, der tilhører penicillinklassen af antibiotika og er effektivt mod både Gram-positive og Gram-negative bakterier.
Carbenicillin er et semisyntetisk derivat af penicillin og er kendt for dets stabilitet i vandige opløsninger.
Inden for molekylærbiologi og genteknologi er carbenicillin, dinatriumsalt almindeligvis brugt som et selektivt middel i plasmidbaserede kloningseksperimenter. Det fungerer ved at hæmme syntesen af bakteriel cellevæg, hvilket fører til celledød.
Forskere introducerer ofte et plasmid, der indeholder et resistensgen for carbenicillin, i værtsceller. De celler, der med succes optager plasmidet og udtrykker resistensgenet, kan overleve i nærvær af Carbenicillin, mens ikke-transformerede celler elimineres.
Carbenicillin, dinatriumsalt bruges også i mikrobiologi og cellekulturapplikationer. Det er effektivt til at forhindre vækst af bakterielle kontaminanter i cellekulturer, hvilket sikrer renheden af cellelinjer.
Derudover anvendes det til isolering og vedligeholdelse af stammer med kendt eller konstrueret resistens over for carbenicillin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbenicillin
CAS 4800-94-6
Mængde 5 g
Molekylær formel C17H16N2Na2O6S