Få mere at vide
Carbendazim, TRC
Artikelnummer. 30134277
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134277 1 g
30040546 100 mg
17927149 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1759001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10605-21-7
Molekylær formel C9 H9 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 191.19
Synonym 2-Benzimidazolecarbamic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl-, methyl ester (9CI), 2-(Carbomethoxyamino)benzimidazole, 2-(Methoxycarbamoyl)benzimidazole, 2-(Methoxycarboxamido)benzimidazole, 2-[(Methoxycarbonyl)amino]benzimidazole, A 118, A 118 (pesticide), Agrizim, Aimcozim, Amolden TSM 32, Antibac MF, B 350, BAS 3460, BAS 3460F, BAS 67054F, BCM, BCM (fungicide), BMK, BMK (fungicide), Battal, Bavistan, Bavistin, Bavistin 25SD, Bavistin 3460, Bavistin 50SD, Bavistin 50WP, Bavistin DF, Bavistin FL, Bavistine, Bendazim, Benfil, Bengard, Bercema-Bitosen, Biocut BM 10, Bitosen, CTR 6669, Carbate, Carben VL, Carbendazim, Carbendazime, Carbendazol, Carbendazole, Carbendor, Carbex 500SC, Carbomax, Cekudazim, Corbel, Corzim, Corzim 50WP, Custos, Defensor, Delsene, Delsene 10, Derosal, Derosal 60PM, Derosol 60WP, Derroprene, Dhanustin, EK 578, Elsa, Equitdazin, FB 642, Falicarben, Ferazim, Funaben, Funaben 3, Funaben 50, Fungoxan, G 665, GLSTIN, Galofungin, Garbenda, HOE 17411, IPO 1250, IPO Y, Jkstein, Karben, Karben Stefes Flo, Karben flo Stefes, Kemdazin, Kolfugo, Kolfugo 25FW, Kolfugo Extra, Kolfugo Super, Lignasan, MBC, Mecarzole, Medamine, Methoxycarbonylaminobenzimidazole, Methyl 1H-2-benzimidazolecarbaminate, Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate, Methyl 1H-benzimidazole-2-carbamate, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl 2-benzimidazolylcarbamate, Methyl benzimidazolylcarbamate, Myco, NSC 109874, Olgin, Olgin (fungicide), Pillarstin, Preparation G 665, Preventol BCM, Protek, San-ai 700, Sarfun, Spin, Spin (pesticide), Spin Flo, Stein, Stempor, Subeej, Supercarb, Supercarb (fungicide), Thicoper, Triticol, Troysan CF 20, U 32104, Zhiweiling
IUPAC navn methyl N-(1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbendazim
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
Formel vægt 191.0695
Procent renhed >95%