Få mere at vide
Carbendazim, Mikromol™
Artikelnummer. 18011390
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18011390 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011390 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2500.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Carbendazim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbendazim
CAS 10605-21-7
Analyt- eller komponentnavne Carbendazim
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Albendazole Imp. E (EP), Fenbendazole Imp. A (EP), Fenbendazole USP Related Compound A, Fenbendazole USP RC A, Carbendazim, Methyl (1H-Benzimidazol-2-yl)carbamate, 1H-Benzimidazol-2-ylcarbamic acid methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid methyl ester, 2-(Carbomethoxyamino)benzimidazole, 2-(Methoxycarbamoyl)benzimidazole, 2-(Methoxycarboxamido)benzimidazole, 2-[(Methoxycarbonyl)amino]benzimidazole, A 118, A 118 (pesticide), Agrizim, Antibac MF, BAS 3460, BAS 3460F, BAS 67054F, BCM, BCM (fungicide), BMK, BMK (fungicide), Battal, Bavistan, Bavistin, Bavistin 25SD, Bavistin 3460, Bavistin 50SD, Bavistin FL, Bavistine, Bengard, Bercema-Bitosen, Bitosen, CTR 6669, Carben VL, Carbendazime, Carbendazol, Carbendazole, Delsene, Delsene 10, Derosal, Derosal 60PM, EK 578, Falicarben, Funaben, Funaben 3, Funaben 50, Fungoxan, G 665, Garbenda, HOE 17411, IPO 1250, IPO Y, Jkstein, Karben, Karben Stefes Flo, Karben flo Stefes, Kolfugo, Kolfugo 25FW, Kolfugo Extra, Lignasan, MBC, Mecarzole, Medamine, Methoxycarbonylaminobenzimidazole, Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate, Methyl 1H-benzimidazole-2-carbamate, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl 2-benzimidazolylcarbamate, Methyl benzimidazolylcarbamate, Myco, NSC 109874, Olgin, Olgin (fungicide), Preparation G 665, Preventol BCM, Protek, Sarfun, Spin, Spin (pesticide), Stein, Subeej, Supercarb, Thicoper, Triticol, U 32104, Zhiweiling, SKF-26058, Ph Eur Albendazole Impurity E, Fenbendazole Related Compound A, Albendazole Impurity E, Fenbendazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
SMIL COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC navn methyl N-(1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 191.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 191,0695 g/mol