Få mere at vide
Carbendazim-d4, TRC
Artikelnummer. 30354374
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30354374 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30354374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1759025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbendazim-d4
CAS 291765-95-2
Molekylær formel C9 2H4 H5 N3 O2
Mængde 5 mg
Synonym Carbendazim D4 (ring D4), Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl-4,5,6,7-d4-, methyl ester (9CI)
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)/i2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1[2H]
IUPAC navn methyl N-(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 195.21
Formel vægt 195.0946