Få mere at vide
Carbendazim-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbendazim-d4 |
| CAS | 291765-95-2 |
| Molekylær formel | C9 2H4 H5 N3 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5 H,1H3,(H2,10,11,12,13)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1[2 H] |
| IUPAC navn | methyl N-(4,5,6,7-tetradeuterio-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.21 |
| Formel vægt | 195.0946 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |