Få mere at vide
Carbendazim 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326929
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326929 10 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326929 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRES10990000ME100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbendazim
CAS 10605-21-7
Analyt- eller komponentnavne Carbendazim
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C9 H9 N3 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Albendazole Imp. E (EP), Fenbendazole Imp. A (EP), Fenbendazole USP Related Compound A, Fenbendazole USP RC A, Carbendazim, Methyl (1H-Benzimidazol-2-yl)carbamate, 1H-Benzimidazol-2-ylcarbamic acid methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid methyl ester, 2-(Carbomethoxyamino)benzimidazole, 2-(Methoxycarbamoyl)benzimidazole, 2-(Methoxycarboxamido)benzimidazole, 2-[(Methoxycarbonyl)amino]benzimidazole, A 118, A 118 (pesticide), Agrizim, Antibac MF, BAS 3460, BAS 3460F, BAS 67054F, BCM, BCM (fungicide), BMK, BMK (fungicide), Battal, Bavistan, Bavistin, Bavistin 25SD, Bavistin 3460, Bavistin 50SD, Bavistin FL, Bavistine, Bengard, Bercema-Bitosen, Bitosen, CTR 6669, Carben VL, Carbendazime, Carbendazol, Carbendazole, Delsene, Delsene 10, Derosal, Derosal 60PM, EK 578, Falicarben, Funaben, Funaben 3, Funaben 50, Fungoxan, G 665, Garbenda, HOE 17411, IPO 1250, IPO Y, Jkstein, Karben, Karben Stefes Flo, Karben flo Stefes, Kolfugo, Kolfugo 25FW, Kolfugo Extra, Lignasan, MBC, Mecarzole, Medamine, Methoxycarbonylaminobenzimidazole, Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate, Methyl 1H-benzimidazole-2-carbamate, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl 2-benzimidazolylcarbamate, Methyl benzimidazolylcarbamate, Myco, NSC 109874, Olgin, Olgin (fungicide), Preparation G 665, Preventol BCM, Protek, Sarfun, Spin, Spin (pesticide), Stein, Subeej, Supercarb, Thicoper, Triticol, U 32104, Zhiweiling, SKF-26058, Ph Eur Albendazole Impurity E, Fenbendazole Related Compound A, Albendazole Impurity E, Fenbendazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
SMIL COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC navn methyl N-(1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 191.19
Mængde 10 x 1 ml
Formel vægt 191,0695 g/mol