Få mere at vide
Carbazomycin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbazomycin A |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO2/c1-9-10(2)15(18-3)16(19-4)13-11-7-5-6-8-12(11)17-14(9)13/h5-8,17H,1-4H3 |
| Formel vægt | 255.1259 |