Få mere at vide
Carbazole, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15866630
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15866630 5 g
15830861 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15866630 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8202550005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-74-8
Tekniske data
Smeltepunkt 244°C to 246°C
Kogepunkt 355°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004960
Mængde 5 g
Synonym Carbazole, Diphenylenimine, 9-Azafluorene, Carbazole
Molekylvægt (g/mol) 167.21