Få mere at vide
Carbazole, 95%
Artikelnummer. 11400313
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
Artikelnummer. 11400313
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11448.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167.21 g/mol
Carbazol og dets derivater anvendes i vid udstrækning som et mellemprodukt i syntese af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer, pigmenter og andre organiske forbindelser. carbazol bruges også i luminescenskemi som et fotosensibiliserende og ekstra ladningstransportmateriale. Carbazolstruktur er et motiv i lægemidler såsom carvedilol, der bruges til at behandle forhøjet blodtryk og til at forhindre hjertearytmier og angina.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carbazol og dets derivater anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt i syntese af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer, pigmenter og andre organiske forbindelser. carbazol bruges også i luminescenskemi som et fotosensibiliserende og ekstra ladningstransportmateriale. Carbazolstruktur er et motiv i lægemidler såsom carvedilol, der bruges til at behandle forhøjet blodtryk og til at forhindre hjertearytmier og angina.
Opløselighed Det er uopløseligt i vand
.
Noter
Stabil under almindelige forhold. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-74-8
Molekylær formel C12H9N
Molekylvægt (g/mol) 167.21
MDL nummer MFCD00004960
InChI nøgle UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC navn 9H-carbazol
SMIL N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbazole
Smeltepunkt 240°C to 246°C
Tæthed 1.15
Kogepunkt 354°C to 356°C
Flammepunkt 220°C (428°F)
Lugt Odorless
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3956
Merck Index 14,1790
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 167.21
Procent renhed 95%