Få mere at vide
Carbazol, 95%
Artikelnummer. 11344569
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344569 50 g 50g
11490303 100 g 100g
11400313 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11448.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167,21 g/mol
Carbazol og dets derivater anvendes i vid udstrækning som et mellemprodukt i syntese af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer, pigmenter og andre organiske forbindelser. carbazol bruges også i luminescenskemi som et fotosensibiliserende og ekstra ladningstransportmateriale. Carbazolstruktur er et motiv i lægemidler såsom carvedilol, der bruges til at behandle forhøjet blodtryk og til at forhindre hjertearytmier og angina.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carbazol og dets derivater anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt i syntese af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer, pigmenter og andre organiske forbindelser. carbazol bruges også i luminescenskemi som et fotosensibiliserende og ekstra ladningstransportmateriale. Carbazolstruktur er et motiv i lægemidler såsom carvedilol, der bruges til at behandle forhøjet blodtryk og til at forhindre hjertearytmier og angina.
Opløselighed Det er uopløseligt i vand
.
Noter
Stabil under almindelige forhold. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-74-8
Molekylær formel C12H9N
Molekylvægt (g/mol) 167.21
MDL nummer MFCD00004960
InChI nøgle UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC navn 9H-carbazol
SMIL N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbazole
Smeltepunkt 240 °C til 246 °C
Tæthed 1.15
Kogepunkt 354 °C til 356 °C
Flammepunkt 220 °C (428 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3956
Merck Index 14,1790
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 167.21
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbazole