Få mere at vide
Carbazochrome, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenochrome semicarbazone |
| CAS | 69-81-8 |
| Molekylær formel | C10H12N4O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Adenochrome semicarbazone, Hydrazinecarboxamide, 2-(1,2,3,6-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-5H-indol-5-ylidene)-, 5,6-Indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl-, 5-semicarbazone (7CI,8CI), Adrenochrome semicarbazone (6CI), 2-(1,2,3,6-Tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-5H-indol-5-ylidene)hydrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolindione 5-semicarbazone, Adchnon, Adedolon, Adrenochrome monosemicarbazone, Adrenostazin, Adrenoxyl, Adrezon, Adrokson, Adroxon, Carbazochrom, Carbazochrome, Cartabes, Cromadrenal, Cromosil, NSC 73742, Sangostasin, Sangostazin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O3/c1-14-4-9(16)5-2-6(12-13-10(11)17)8(15)3-7(5)14/h2-3,9,15-16H,4H2,1H3,(H2,11,17) |
| SMIL | CN1CC(O)C2=CC(=NNC(=O)N)C(=O)C=C12 |
| IUPAC navn | (3,6-dihydroxy-1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl)iminourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.23 |
| Formel vægt | 236.0909 |