Få mere at vide
Carbazochrome sodium sulfonate, MedChemExpress
Beskrivelse
Carbazochrome sodium sulfonate (AC-17) is a capillary stabiliser and used for the research of haemorrhage. Carbazochrome sodium sulfonate is an antihemorrhagic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbazochrome sodium sulfonate |
| CAS | 51460-26-5 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H11N4NaO5S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | AC-17 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 49 mg/mL (152.05 mM) |
| SMIL | O=S(C(CC1=C/C2=N/NC(N)=O)N(C)C1=CC2=O)(O[Na])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.27 |
| Vis mere |