Få mere at vide
Carbazochrome Sodium Sulfonate Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbazochrome Sodium Sulfonate Hydrate |
| CAS | 51460-26-5 |
| Molekylær formel | C10 H11 N4 O5 S . Na . 3 H2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-[2-(Aminocarbonyl)hydrazinylidene]-2,3,5,6-tetrahydro-1-methyl-6-oxo-1H-indole-2-Sulfonic Acid Sodium Salt Hydrate, Adenaron Hydrate, Adona Hydrate, Adrenochrome sulfonate Ac 17 Hydrate, Carbazon Hydrate, Donaseven Hydrate, Emex Hydrate, Odanon Hydrate, Tazin Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O5S.Na.3H2O/c1-14-7-4-8(15)6(12-13-10(11)16)2-5(7)3-9(14)20(17,18)19;;;;/h2,4,9H,3H2,1H3,(H3,11,13,16)(H,17,18,19);;3*1H2/q;+1;;;/p-1/b12-6+;;;; |
| SMIL | O.O.O.[Na+].CN1C(CC2=C\C(=N/NC(=O)N)\C(=O)C=C12)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(5E)-5-(carbamoylhydrazinylidene)-1-methyl-6-oxo-2,3-dihydroindole-2-sulfonate;trihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.32 |
| Formel vægt | 376.0665 |