Få mere at vide
Carbazeran (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbazeran |
| CAS | 70724-25-3 |
| Molekylær formel | C18 H24 N4 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-ethyl-, 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester, Carbamic acid, ethyl-, 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester (9CI), 1-(6,7-Dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl ethylcarbamate, Carbazeran, UK 31557 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O4/c1-4-19-18(23)26-13-5-7-22(8-6-13)17-14-10-16(25-3)15(24-2)9-12(14)11-20-21-17/h9-11,13H,4-8H2,1-3H3,(H,19,23) |
| SMIL | CCNC(=O)OC1CCN(CC1)c2nncc3cc(OC)c(OC)cc23 |
| IUPAC navn | [1-(6,7-dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl] N-ethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.41 |
| Formel vægt | 360.1798 |