missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carbazeran (>90%), TRC

Artikelnummer. 30345753
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345753 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17579025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carbazeran
CAS 70724-25-3
Molekylær formel C18 H24 N4 O4
Mængde 25 mg
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-, 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester, Carbamic acid, ethyl-, 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester (9CI), 1-(6,7-Dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl ethylcarbamate, Carbazeran, UK 31557
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O4/c1-4-19-18(23)26-13-5-7-22(8-6-13)17-14-10-16(25-3)15(24-2)9-12(14)11-20-21-17/h9-11,13H,4-8H2,1-3H3,(H,19,23)
SMIL CCNC(=O)OC1CCN(CC1)c2nncc3cc(OC)c(OC)cc23
IUPAC navn [1-(6,7-dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl] N-ethylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 360.41
Formel vægt 360.1798
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.