Få mere at vide
Carbasalate calcium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487326 100 mg 100mg
16453387 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16487326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17476
MedChemExpress Carbasalate calcium is an anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic agent.
Carbasalate calcium is an anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbasalate calcium
CAS 5749-67-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H7O4.CH4N2O.1/2Ca
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (385.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (19.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([O-])C1=CC=CC=C1OC(C)=O.NC(N)=O.[0.5Ca2+]
Molekylvægt (g/mol) 259.24
Formel vægt 259.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation