Få mere at vide
Carbaryl-d7, TRC
Artikelnummer. 30349004
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30349004 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30349004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1758971MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbaryl-d7
CAS 362049-56-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 2H7 H4 N O2
Mængde 1 mg
Synonym 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-ol, methylcarbamate (9CI), 1-Naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7 N-methylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H,13,14)/i2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OC(=O)NC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC navn (2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl) N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 208.26
Formel vægt 208.1229
Procent renhed >95