Få mere at vide
Carbaryl-d7 (naphthyl-d7), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbaryl-d7 |
| CAS | 362049-56-7 |
| Molekylær formel | C12 2H7 H4 N O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-ol, methylcarbamate (9 CI), 1-Naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7 N-methylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8 H,1H3,(H,13,14)/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(OC(=O)NC)c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl) N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.26 |
| Formel vægt | 208.1229 g/mol |
| Vis mere |