Få mere at vide
Carbaryl & Carbofuran Mixture 568 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314631
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314631 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314631 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000568ME
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbaryl∣Carbofuran
CAS 63-25-2, 1563-66-2
Analyt- eller komponentnavne Carbaryl∣Carbofuran
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Carbaryl 1000 μg/mL∣Carbofuran 1000 μg/mL