Få mere at vide
Carbamylcholinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30354376
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30354376 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30354376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1759701G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbachol
CAS 51-83-2
Molekylær formel C6 H15 N2 O2 . Cl
Mængde 1 g
Synonym Carbachol, 2-(Carbamoyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Choline, chloride, carbamate (6CI,8CI), Ethanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Carbamoyloxyethyl)trimethylammonium chloride, (2-Hydroxyethyl)trimethyl ammonium chloride carbamate, Carbachol chloride, Carbacholin, Carbacholine, Carbacholine chloride, Carbacolina, Carbaminocholine chloride, Carbaminoylcholine chloride, Carbamiotin, Carbamoylcholine chloride, Carbamoylcholine-hydrochloride, Carbamylcholine chloride, Carbastat Intraocular, Carbochol, Carbocholin, Carbocholine, Carbyl, Carcholin, Choline carbamate chloride, Coletyl, Doryl, Doryl (pharmaceutical), Isopto Carbachol, Jestryl, Lentin, Miostat, Moryl, Vasoperif, Ethanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), gamma-Carbamoyl choline chloride
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)N
IUPAC navn 2-carbamoyloxyethyl(trimethyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 182.65
Formel vægt 182.0822