Få mere at vide
Carbamylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228989 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10331753
Brand: Thermo Scientific Acros 108240050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-83-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-83-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00012011
InChI nøgle AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
IUPAC navn 2-carbamoyloxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamylcholine chloride
Smeltepunkt 200°C to 204°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Merck Index 15,1781
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether
Formel vægt 182.65
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 2.0% max. (105°C, 2 hrs)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbamylcholine chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/