Få mere at vide
Carbamylcholinchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11390622 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11390622 25 g Glasflaske 25g
10331753 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11390622 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108240250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-83-2 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-83-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00012011
InChI nøgle AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
IUPAC navn 2-carbamoyloxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamylcholine chloride
Smeltepunkt 200 °C til 204 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 2,0% maks. (105 °C, 2 timer)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Merck Index 15,1781
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/ml. Andre opløseligheder: 1g/50 ml alkohol, 1g/10 ml methanol, praktisk talt uopløseligt i kloroform og ether
Formel vægt 182.65
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbamylcholine chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge