Få mere at vide
Carbamylcholinchlorid, 98+%
Artikelnummer. 10331753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10331753 5 g Glasflaske 5g
11390622 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10331753 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108240050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-83-2 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-83-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00012011
InChI nøgle AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
IUPAC navn 2-carbamoyloxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamylcholine chloride
Smeltepunkt 200 °C til 204 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Merck Index 15,1781
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/ml. Andre opløseligheder: 1g/50 ml alkohol, 1g/10 ml methanol, praktisk talt uopløseligt i kloroform og ether
Formel vægt 182.65
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 2,0% maks. (105 °C, 2 timer)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbamylcholine chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge