Få mere at vide
Carbamyl Benzylester, TRC
Artikelnummer. 30354366
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30354366 25 g
1 options
Artikelnummer. 30354366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17603525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamyl Benzyl Ester
CAS 621-84-1
Molekylær formel C8H9NO2
Mængde 25 g
Synonym Carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Aminoformate, Benzyl Carbamate, NSC 25317, O-Benzylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
SMIL NC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633