Få mere at vide
Carbamyl Benzylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbamyl Benzyl Ester |
| CAS | 621-84-1 |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Aminoformate, Benzyl Carbamate, NSC 25317, O-Benzylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10) |
| SMIL | NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzylcarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |