Få mere at vide
Carbamoyl-guanidine Amidino Urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbamoyl-guanidine Amidino Urea Salt |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4O.ClH/c3-1(4)6-2(5)7;/h(H6,3,4,5,6,7);1H |
| Formel vægt | 138.0308 |