Få mere at vide
Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy, free radical, 99%
Artikelnummer. 11385079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385079 5 g 5g
11375079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17381.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3229-73-0 | C9H16N2O2 | 184.24 g/mol
Det anvendes som en meget reaktiv spin-label.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som en meget reaktiv spin-label.
Opløselighed
Opløselig i acetone, chloroform, dichlormethan, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3229-73-0
Molekylær formel C9H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 184.24
MDL nummer MFCD00005341
InChI nøgle GMXOTWPDUBXCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxamide
IUPAC navn 1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-3-carboxamid
SMIL CC1(C)C=C(C(N)=O)C(C)(C)N1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Navn note free radical
Smeltepunkt 198°C to 200°C
Mængde 5 g
Beilstein 4138020
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formel vægt 183.23
Procent renhed 99%