missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbamic Acid Propyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Propylcarbamate |
| CAS | 627-12-3 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Carbamic acid, propyl ester, Propyl carbamate, NSC 4855, n-Propyl carbamate, n-Propylcarbamate, Carbamic acid propyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| SMIL | CCCOC(=O)N |
| IUPAC navn | propyl carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.12 |
| Formel vægt | 103.0633 |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?