Få mere at vide
Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30137434
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137434 25 g
17963135 1 g
17945105 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17584025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-46-4
Molekylær formel C15 H12 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 236.27
Synonym 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbamazepine, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Equetro, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil
IUPAC navn benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
Formel vægt 236.095
Procent renhed >95%