Få mere at vide
Carbamazepin, Mikromol™
Artikelnummer. 17933706
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17933706 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17933706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Carbamazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine
CAS 298-46-4
Analyt- eller komponentnavne Carbamazepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 236.27
Mængde 250 mg
Formel vægt 236,095 g/mol