Få mere at vide
Carbamazepine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478186 100 mg
16482066 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0246
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine
Fysisk form Powder
CAS 298-46-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H12N2O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CBZ NSC 169864
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (423.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(N1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C31)N
Molekylvægt (g/mol) 236.27
Formel vægt 236.27
Procent renhed 99.75%